Perfluorophenanthrene 80%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6202-250G PC6202-50G
APOSPC6202-250GEA 286 EUR
APOSPC6202-250G APOSPC6202-50G
Perfluorophenanthrene 80%
Perfluorophenanthrene
Formula: C₁₄F₂₄
Pto. Ebullición: 215 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 2,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042596
Núm. CAS: 306-91-2