Ácido 4-((Trifluorometil)tio)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6204-100G PC6204-25G PC6204-5G
APOSPC6204-100GEA 148 EUR
APOSPC6204-100G APOSPC6204-25G APOSPC6204-5G
Ácido 4-((Trifluorometil)tio)benzoico 98%
Ácido 4-((Trifluorometil)tio)benzoico
Formula: C₈H₅F₃O₂S
Pto. de fusión: 159…163 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040906
Núm. CAS: 330-17-6