α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6205-1G PC6205-5G
APOSPC6205-1GEA 97.3 EUR
APOSPC6205-1G APOSPC6205-5G
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene 99+%
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene
Formula: C₇H₃F₅
Pto. Ebullición: 94…95 °C
Pto. de fusión: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263729
Núm. CAS: 401-85-4