2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC6207-100MG PC6207-250MG
APOSPC6207-100MGEA 29 EUR
APOSPC6207-100MG APOSPC6207-250MG
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅HCl₂F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176599
Núm. CAS: 785777-98-2