Hexadecafluorosebacic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluorosebacic Acid, Perfluorodecanedioic Acid, Hexadecafluorodecanedioic Acid
PC6212-25G PC6212-5G
APOSPC6212-25GEA 174 EUR
APOSPC6212-25G APOSPC6212-5G
Hexadecafluorosebacic acid 95%
Hexadecafluorosebacic acid
Formula: C₁₀H₂F₁₆O₄
Pto. Ebullición: 225 °C/60mmHg
Pto. de fusión: 158…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042365
Núm. CAS: 307-78-8