Perfluorotetradecano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6216-1G PC6216-5G
APOSPC6216-1GEA 111 EUR
APOSPC6216-1G APOSPC6216-5G
Perfluorotetradecano
Perfluorotetradecano
Formula: C₁₄F₃₀
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013571
Núm. CAS: 307-62-0
EINECS: 206-206-9