2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6218-1G PC6218-5G PC6218-25G
APOSPC6218-1GEA 29 EUR
APOSPC6218-1G APOSPC6218-5G APOSPC6218-25G
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formula: C₉H₇ClF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01571100
Núm. CAS: 256529-43-8