1H,1H-Heptacosafluorotetradecan-1-ol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Heptacosafluorotetradecan-1-ol
PC6218J-1G PC6218J-25G
APOSPC6218J-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6218J-1G APOSPC6218J-25G
1H,1H-Heptacosafluorotetradecan-1-ol 96%
1H,1H-Heptacosafluorotetradecan-1-ol
Formula: C₁₄H₃F₂₇O
MW: 700,13 g/mol
Pto. Ebullición: 211 °C/100mmHg
Pto. de fusión: 125…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153264
Núm. CAS: 15622-57-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III