Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoate
PC6219D-25G PC6219D-5G PC6219D-1G
APOSPC6219D-25GEA 551 EUR
APOSPC6219D-25G APOSPC6219D-5G APOSPC6219D-1G
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester 97%
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester
Formula: C₁₆H₃F₂₉O₆
MW: 842,15 g/mol
Pto. Ebullición: 70…80 °C/0,1mmHg
Densidad: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054670
Núm. CAS: 133609-46-8