Tris(perfluorobutil)amina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluorotributilamina, Heptacosafluorotributilamina
PC6220-100G PC6220-25G
APOSPC6220-100GEA 87.3 EUR
APOSPC6220-100G APOSPC6220-25G
Tris(perfluorobutil)amina
Tris(perfluorobutil)amina
Formula: C₁₂F₂₇N
MW: 671,1 g/mol
Pto. Ebullición: 170…180 °C
Densidad: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000436
Núm. CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1