Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6220H-100G PC6220H-1G PC6220H-25G
APOSPC6220H-100GEA 220 EUR
APOSPC6220H-100G APOSPC6220H-1G APOSPC6220H-25G
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, grado técnico
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Formula: C₉F₁₈
Pto. Ebullición: 124…128 °C
Pto. de fusión: –68 °C
Densidad: 1,888 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066614
Núm. CAS: 374-76-5