Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6220K-25G PC6220K-5G PC6220K-1G
APOSPC6220K-25GEA 161 EUR
APOSPC6220K-25G APOSPC6220K-5G APOSPC6220K-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Formula: C₁₂F₂₄O₄
Pto. Ebullición: 158…161 °C
Densidad: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084743
Núm. CAS: 27639-98-1
UN: 3265
ADR: 8,II