Ácido 6-(trifluorometil)antranilico 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6221-1G
PC6221-5G
APOSPC6221-1GEA
127
EUR
APOSPC6221-1G
APOSPC6221-5G
Ácido 6-(trifluorometil)antranilico 95+%
Ácido 6-(trifluorometil)antranilico
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205.14 g/mol Pto. de fusión: 130…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01569538 Núm. CAS: 314-46-5 |