α-Toluenosulfonilo fluoruro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6222M-100G PC6222M-250G PC6222M-25G
APOSPC6222M-100GEA 149 EUR
APOSPC6222M-100G APOSPC6222M-250G APOSPC6222M-25G
α-Toluenosulfonilo fluoruro 99%
α-Toluenosulfonilo fluoruro
Inhibitor of Serine proteases: Toxicity LD50 <500mg/kgAffords alkenes via reaction with carbonyl compounds
Formula: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Pto. de fusión: 92…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007424
Núm. CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II