(±)-1-Fenil-2,2,2-trifluoroetanol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-ol
PC6224-1G PC6224-5G
APOSPC6224-1GEA 27.7 EUR
APOSPC6224-1G APOSPC6224-5G
(±)-1-Fenil-2,2,2-trifluoroetanol 99%
(±)-1-Fenil-2,2,2-trifluoroetanol
Formula: C₆H₅CH(OH)CF₃
MW: 176,14 g/mol
Pto. Ebullición: 57…59 °C/2mmHg
Densidad: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004498
Núm. CAS: 340-05-6
EINECS: 206-429-1