5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6225-1G
PC6225-5G
APOSPC6225-1GEA
36.4
EUR
APOSPC6225-1G
APOSPC6225-5G
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Formula:
C₁₀H₆F₃NO Pto. Ebullición: 78 °C/0,6mmHg Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00085180 Núm. CAS: 175205-48-8 |