N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6227-25G
PC6227-5G
PC6227-100G
APOSPC6227-25GEA
0
EUR
APOSPC6227-25G
APOSPC6227-5G
APOSPC6227-100G
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Formula:
C₈H₅F₆NO₄S₂ Pto. de fusión: 101…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000404 Núm. CAS: 37595-74-7 |