Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6229-25G PC6229-5G
APOSPC6229-25GEA 136 EUR
APOSPC6229-25G APOSPC6229-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphide
Formula: C₇H₅F₃S
Pto. Ebullición: 140…142 °C
Densidad: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040839
Núm. CAS: 456-56-4
EINECS: 207-270-0
UN: 1993
ADR: 3,III