1,1,1-Trifluoro-3-fenilacetona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6229M-1G PC6229M-25G PC6229M-5G
APOSPC6229M-1GEA 43.5 EUR
APOSPC6229M-1G APOSPC6229M-25G APOSPC6229M-5G
1,1,1-Trifluoro-3-fenilacetona 98%
1,1,1-Trifluoro-3-fenilacetona
Formula: C₉H₇F₃O
Pto. Ebullición: 51…52 °C/2mmHg
Densidad: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068171
Núm. CAS: 350-92-5
UN: 1224
ADR: 3,III