8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline
PC6241-1G PC6241-5G
APOSPC6241-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6241-1G APOSPC6241-5G
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,16 g/mol
Pto. de fusión: 174…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134577
Núm. CAS: 23779-96-6