N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Fluoro-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
PC6246-1G PC6246-250MG PC6246-500MG
APOSPC6246-1GEA 1230 EUR
APOSPC6246-1G APOSPC6246-250MG APOSPC6246-500MG
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Formula: C₁₃H₁₅BFNO₄
MW: 279,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11109422
Núm. CAS: 1000068-65-4