2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6247-1G PC6247-5G PC6247-25G
APOSPC6247-1GEA 72.5 EUR
APOSPC6247-1G APOSPC6247-5G APOSPC6247-25G
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂FN
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699709
Núm. CAS: 103999-77-5