Poly(vinylidene fluoride)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6267-25G PC6267-100G PC6267-250G
APOSPC6267-25GEA 0 EUR
APOSPC6267-25G APOSPC6267-100G APOSPC6267-250G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Formula: (-CH₂CF₂-)n
Pto. de fusión: 155…165 °C
Densidad: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084470
Núm. CAS: 24937-79-9