Potasio fluoruro, anhidro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6267S-100G PC6267S-250G PC6267S-500G
APOSPC6267S-100GEA 92.8 EUR
APOSPC6267S-100G APOSPC6267S-250G APOSPC6267S-500G
Potasio fluoruro, anhidro 99%
Potasio fluoruro
Formula: KF
MW: 58,1 g/mol
Pto. Ebullición: 1505 °C
Pto. de fusión: 858 °C
Densidad: 2,48 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011398
Núm. CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III