5-Chloro-2,4-difluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6270-1G PC6270-5G PC6270-10G PC6270-25G
APOSPC6270-1GEA 17.6 EUR
APOSPC6270-1G APOSPC6270-5G APOSPC6270-10G APOSPC6270-25G
5-Chloro-2,4-difluoroaniline 97%
5-Chloro-2,4-difluoroaniline
Formula: C6H4ClF2N
Pto. de fusión: 50…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06808806
Núm. CAS: 348-65-2