3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)quinoxaline, 3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2(1H)-one
PC6271-1G PC6271-5G
APOSPC6271-1GEA 149 EUR
APOSPC6271-1G APOSPC6271-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Formula: C₉H₅F₃N₂O
Pto. de fusión: 248…249 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00243991
Núm. CAS: 58457-64-0