Hexafluoroantimonato de potasio 99%

Proveedor: Apollo Scientific

PC6279-25G PC6279-100G PC6279-5G
APOSPC6279-25GEA 111 EUR
APOSPC6279-25G APOSPC6279-100G APOSPC6279-5G
Hexafluoroantimonato de potasio 99%
Hexafluoroantimonato de potasio
Formula: F₆KSb
Pto. Ebullición: 1505 °C
Pto. de fusión: 846 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043080
Núm. CAS: 16893-92-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR