2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Trifluoromethyl)phenylglycine, H-DL-Phg(3-CF₃)-OH, 2-Amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC6289-100MG PC6289-500MG
APOSPC6289-100MGEA 58.2 EUR
APOSPC6289-100MG APOSPC6289-500MG
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid 97%
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02662404
Núm. CAS: 242475-26-9