Hexafluorofosfato de potasio 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6290-1KG PC6290-500G PC6290-250G PC6290-100G
APOSPC6290-1KGEA 424 EUR
APOSPC6290-1KG APOSPC6290-500G APOSPC6290-250G APOSPC6290-100G
Hexafluorofosfato de potasio 99%
Hexafluorofosfato de potasio
Soluble neutral salt that can be used for synthesis of other hexafluorophosphate salts as a substitutefor hexafluorophosphoric acid
Formula: F₆KP
MW: 184.06 g/mol
Pto. de fusión: 575 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011412
Núm. CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8 II