N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: alpha,N-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
PC6293-1G PC6293-250MG
APOSPC6293-1GEA 231 EUR
APOSPC6293-1G APOSPC6293-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₃ClFN
MW: 189.66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07838464
Núm. CAS: 574731-02-5