Hexafluorosilicato de potasio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Potassium fluorosilicate
PC6294-1KG PC6294-5KG
APOSPC6294-1KGEA 227 EUR
APOSPC6294-1KG APOSPC6294-5KG
Hexafluorosilicato de potasio 98%
Hexafluorosilicato de potasio
Formula: F₆K₂Si
MW: 220.27 g/mol
Densidad: 2.665 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040666
Núm. CAS: 16871-90-2
UN: 2655
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,07803