3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6312-5G PC6312-25G
APOSPC6312-5GEA 46.4 EUR
APOSPC6312-5G APOSPC6312-25G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃ClFNO₂S
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093760
Núm. CAS: 351003-23-1
UN: 3261
ADR: 8,II