5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6314-1G
PC6314-500MG
APOSPC6314-1GEA
244
EUR
APOSPC6314-1G
APOSPC6314-500MG
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole ≥95%
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole
Formula:
C₈H₄ClFN₂S Pto. de fusión: 109…111 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173564 Núm. CAS: 77414-44-9 |