5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6318-1G PC6318-250MG
APOSPC6318-1GEA 77 EUR
APOSPC6318-1G APOSPC6318-250MG
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₄ClF₃N₂O₂
Pto. de fusión: 200…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215443
Núm. CAS: 128455-63-0