5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6321-1G PC6321-500MG
APOSPC6321-1GEA 666 EUR
APOSPC6321-1G APOSPC6321-500MG
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Pto. de fusión: 197…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00243767
Núm. CAS: 338977-66-5