5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]pyridine-3-carboxylic acid
PC6322-1G PC6322-250MG
APOSPC6322-1GEA 519 EUR
APOSPC6322-1G APOSPC6322-250MG
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉ClF₃NO₃
MW: 331,68 g/mol
Pto. de fusión: 218…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038241
Núm. CAS: 886761-94-0