Trifluorometanosulfonato de potasio 99%
Atención
PC6324-25G PC6324-5G
APOSPC6324-25GEA 234 EUR
APOSPC6324-25G APOSPC6324-5G
Trifluorometanosulfonato de potasio 99%
Trifluorometanosulfonato de potasio
Formula: CF₃KO₃S
MW: 188,17 g/mol
Pto. de fusión: 236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042370
Núm. CAS: 2926-27-4
EINECS: 608-334-4