5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6325-1G PC6325-500MG PC6325-5G
APOSPC6325-1GEA 533 EUR
APOSPC6325-1G APOSPC6325-500MG APOSPC6325-5G
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
MW: 304,66 g/mol
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00243688
Núm. CAS: 282523-36-8