5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6326-1G
PC6326-5G
APOSPC6326-1GEA
0
EUR
APOSPC6326-1G
APOSPC6326-5G
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₁₂H₈ClF₃N₂O₂ Pto. de fusión: 125…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01935951 Núm. CAS: 321848-47-9 |