Trifluoruro de praseodimio, anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6327-100G PC6327-25G
APOSPC6327-100GEA 209 EUR
APOSPC6327-100G APOSPC6327-25G
Trifluoruro de praseodimio, anhidro 99,9%
Trifluoruro de praseodimio
Formula: F₃Pr
MW: 197.9 g/mol
Pto. de fusión: 1395 °C
Densidad: 6.2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016287
Núm. CAS: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III