5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6331-100MG PC6331-500MG
APOSPC6331-100MGEA 192 EUR
APOSPC6331-100MG APOSPC6331-500MG
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₈ClF₃N₂O₃
Pto. de fusión: 177…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00243689
Núm. CAS: 282523-49-3