[5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6332-1G PC6332-500MG PC6332-5G
APOSPC6332-1GEA 533 EUR
APOSPC6332-1G APOSPC6332-500MG APOSPC6332-5G
[5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formula: C₁₂H₁₀ClF₃N₂O₂
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172650
Núm. CAS: 318239-67-7