2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6335-1G PC6335-500MG PC6335-5G
APOSPC6335-1GEA 275 EUR
APOSPC6335-1G APOSPC6335-500MG APOSPC6335-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Formula: C₁₄H₇Cl₂F₃N₂
MW: 331,13 g/mol
Pto. Ebullición: 146 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 47…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172211
Núm. CAS: 213993-80-7