Trifluoruro de samario 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6343-100G PC6343-25G
APOSPC6343-100GEA 761 EUR
APOSPC6343-100G APOSPC6343-25G
Trifluoruro de samario 99,9%
Trifluoruro de samario
Formula: F₃Sm
Pto. Ebullición: 2323 °C
Pto. de fusión: 1306 °C
Densidad: 6,928 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049540
Núm. CAS: 13765-24-7