Fluoruro de escandio (III) 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6343R-10G PC6343R-5G
APOSPC6343R-10GEA 455 EUR
APOSPC6343R-10G APOSPC6343R-5G
Fluoruro de escandio (III) 99,9%
Fluoruro de escandio (III)
Formula: F₃Sc
Pto. de fusión: 1515 °C
Densidad: 2,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016325
Núm. CAS: 13709-47-2
EINECS: 237-255-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III