Ácido 5-cloro-2-(trifluorometil)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 5-cloro-α-α-α-trifluoro-o-toluico
PC6347-25G PC6347-5G PC6347-1G
APOSPC6347-25GEA 191 EUR
APOSPC6347-25G APOSPC6347-5G APOSPC6347-1G
Ácido 5-cloro-2-(trifluorometil)benzoico 98%
Ácido 5-cloro-2-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631353
Núm. CAS: 654-98-8