8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 8-Fluoroquinolin-4-ol, 8-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC6349-1G PC6349-250MG
APOSPC6349-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6349-1G APOSPC6349-250MG
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
8-Fluoro-4-quinolinol
Formula: C₉H₆FNO
Pto. de fusión: 278…282 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272395
Núm. CAS: 63010-71-9