Silver hydrogen fluoride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6350-5G
APOSPC6350-5GEA 0 EUR
APOSPC6350-5G
Silver hydrogen fluoride 99%
Silver hydrogen fluoride
Formula: AgF₂H
MW: 146,87 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042145
Núm. CAS: 12249-52-4
UN: 1740
ADR: 8,II