2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6356-5G PC6356-1G PC6356-10G
APOSPC6356-5GEA 58 EUR
APOSPC6356-5G APOSPC6356-1G APOSPC6356-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₄NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11975313
Núm. CAS: 1159512-64-7