2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6358-1G PC6358-5G
APOSPC6358-1GEA 122 EUR
APOSPC6358-1G APOSPC6358-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11045053
Núm. CAS: 881402-25-1